3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 0 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094334
CAS-Nummer: 519059-03-1