1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododecyl prop-2-enoate
PC5969O-100G PC5969O-25G PC5969O-5G
APOSPC5969O-100GEA 683 EUR
APOSPC5969O-100G APOSPC5969O-25G APOSPC5969O-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Formel: C₁₅H₇F₂₁O₂
Molecular Weight: 618.181 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (4 mm Hg)
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236108
CAS-Nummer: 17741-60-5
EINECS: 241-732-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III