4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC6024-1G
PC6024-5G
PC6024-25G
APOSPC6024-1GEA
49.3
EUR
APOSPC6024-1G
APOSPC6024-5G
APOSPC6024-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,032 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059129 CAS-Nummer: 957207-09-9 |