3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6035-1G PC6035-5G PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA 109 EUR
APOSPC6035-1G APOSPC6035-5G APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molecular Weight: 183,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115920
CAS-Nummer: 886498-79-9