2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,1,4,4,4-Pentafluorobut-1-ene
PC6047-25G
PC6047-5G
APOSPC6047-25GEA
1360
EUR
APOSPC6047-25G
APOSPC6047-5G
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Formel:
C₄H₃F₅ Molecular Weight: 146,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922835 CAS-Nummer: 721946-08-3 |