6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 147 EUR
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formel: C₆HF₁₁
Molecular Weight: 282,055 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156093
CAS-Nummer: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3,III