1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexadecane
PC6086B-5G
PC6086B-1G
APOSPC6086B-5GEA
89.9
EUR
APOSPC6086B-5G
APOSPC6086B-1G
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
1-(Perfluorohex-1-yl)decane
Formel:
C₁₆H₂₁F₁₃ Molecular Weight: 460,317 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C (3 mm Hg) Dichte: 1,291 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236704 CAS-Nummer: 147492-59-9 |