1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane, (Perfluorohex-1-yl)ethane
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 799 EUR
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formel: C₈H₅F₁₃
Molecular Weight: 348.105 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Dichte: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236705
CAS-Nummer: 80793-17-5