11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecan-1-ol
PC6088T-10G
PC6088T-1G
PC6088T-5G
APOSPC6088T-10GEA
800
EUR
APOSPC6088T-10G
APOSPC6088T-1G
APOSPC6088T-5G
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Formel:
C₁₇H₂₃F₁₃O Molecular Weight: 490,343 g/mol Siedepunkt: 110…115 °C (1 mm Hg) Schmelzpunkt: 49…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236706 CAS-Nummer: 134052-01-0 |