Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 157 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂
Molecular Weight: 211.233 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10567166
CAS-Nummer: 887574-32-5