1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethanol
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 118 EUR
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formel: C₁₁H₅F₁₉O
Molecular Weight: 514,126 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (7 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198022
CAS-Nummer: 31200-98-3