5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G
PC6125-250MG
PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA
52.2
EUR
APOSPC6125-1G
APOSPC6125-250MG
APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formel:
C₈H₈F₃NO₂S Molecular Weight: 239,215 g/mol Schmelzpunkt: 141…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12807191 CAS-Nummer: 252561-92-5 |