1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6173E-1G PC6173E-25G PC6173E-5G
APOSPC6173E-1GEA 87.3 EUR
APOSPC6173E-1G APOSPC6173E-25G APOSPC6173E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Reagent for fluoroalkyl coating of inorganic(hydroxylic) surfaces
Formel: C₁₁H₁₃F₁₃O₂Si
Molecular Weight: 452.284 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (9 mm Hg)
Dichte: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153260
CAS-Nummer: 85857-17-6
UN: 3265
ADR: 8 III