4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC6194-1G PC6194-250MG PC6194-5G
APOSPC6194-1GEA 263 EUR
APOSPC6194-1G APOSPC6194-250MG APOSPC6194-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₅F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547943
CAS-Nummer: 86988-50-3