4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 415 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 249.21 g/mol
Schmelzpunkt: 171…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12196930
CAS-Nummer: 904311-38-2