2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Oxo-2-pheny-4,4,4-trifluorolbutanenitrile, α-(Trifluoroacetyl)benzeneacetonitrile

PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 40.6 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077582
CAS-Nummer: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR