(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethene, 1234zeZ, (Z)-1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)ethylene
PC6242-25G PC6242-5G
APOSPC6242-25GEA 1040 EUR
APOSPC6242-25G APOSPC6242-5G
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂F₄
Molecular Weight: 114,042 g/mol
Siedepunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071081
CAS-Nummer: 29118-25-0
UN: 3161
ADR: 2.1,