3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G
PC6249-5G
PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA
49.3
EUR
APOSPC6249-1G
APOSPC6249-5G
APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈FNO₂S Molecular Weight: 189,207 g/mol Schmelzpunkt: 117…118,4 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09264555 CAS-Nummer: 252561-34-5 |