4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6251-1G
PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA
87
EUR
APOSPC6251-1G
APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formel:
C₇H₆BrFO₂S Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855948 CAS-Nummer: 648904-84-1 |