3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO₂
Molecular Weight: 298,057 g/mol
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176598
CAS-Nummer: 755030-17-2