(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G
PC6259-5G
PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA
800
EUR
APOSPC6259-25G
APOSPC6259-5G
APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formel:
C₁₀H₉F₃O Molecular Weight: 202,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193051 CAS-Nummer: 932395-40-9 UN: 1993 ADR: 3,III |