N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,N-Dimethyl-2-fluorobenzylamine, 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC6296-1G PC6296-250MG
APOSPC6296-1GEA 430 EUR
APOSPC6296-1G APOSPC6296-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine
Formel: C₉H₁₂FN
Molecular Weight: 153,197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461632
CAS-Nummer: 926213-41-4