2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6311-1G
PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA
0
EUR
APOSPC6311-1G
APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026473 CAS-Nummer: 86256-43-1 |