2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 279 EUR
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,136 g/mol
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026476
CAS-Nummer: 1159512-61-4