2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G PC6357-250MG PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA 366 EUR
APOSPC6357-1G APOSPC6357-250MG APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇F₄NO
Molecular Weight: 209.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026479
CAS-Nummer: 1159512-65-8
UN: 2735
ADR: 8 III