2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G
PC6376-250MG
PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA
48
EUR
APOSPC6376-1G
APOSPC6376-250MG
APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆FIO Molecular Weight: 252.025 g/mol Schmelzpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202824 CAS-Nummer: 438050-27-2 |