2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3-fluorobenzaldehyde
PC6386-1G
PC6386-5G
PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA
145
EUR
APOSPC6386-1G
APOSPC6386-5G
APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Formel:
C₈H₅FO₃ Schmelzpunkt: 216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026481 CAS-Nummer: 604000-97-7 |