4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6391-5G
PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA
180
EUR
APOSPC6391-5G
APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ Molecular Weight: 254.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660286 CAS-Nummer: 886502-42-7 |