4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane
PC6395-1G
APOSPC6395-1GEA 301 EUR
APOSPC6395-1G
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol
Formel: C₄H₇F₃O
Molecular Weight: 128,093 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784221
CAS-Nummer: 101054-93-7
UN: 1987
ADR: 3,III