4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
PC6399-25G PC6399-5G
APOSPC6399-25GEA 575 EUR
APOSPC6399-25G APOSPC6399-5G
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formel: C₄H₄ClF₅
Molecular Weight: 182,52 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784191
CAS-Nummer: 70566-48-2