(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2Z)-1-Hydroxy-2,4,4,4-tetrafluorobut-2-ene
PC6428-1G PC6428-250MG
APOSPC6428-1GEA 335 EUR
APOSPC6428-1G APOSPC6428-250MG
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol
Formel: C₄H₄F₄O
Molecular Weight: 144,068 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C (28 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07784255
CAS-Nummer: 91600-37-2
UN: 1993
ADR: 3,III