Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 306 EUR
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formel: C₇H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 200,156 g/mol
Siedepunkt: 176 °C
Dichte: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07784252
CAS-Nummer: 649-67-2