2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 136 EUR
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Formel: C₉H₅F₁₃O₂
Molecular Weight: 392,114 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C (10 mm Hg)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077579
CAS-Nummer: 27854-30-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR