2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dihydroxy-1,1,1,7,7,7-hexafluoroheptan-4-one
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 116 EUR
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Formel: C₉H₆F₁₂O₃
Molecular Weight: 390.123 g/mol
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01723705
CAS-Nummer: 10487-11-3