(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R)-2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC6608-1G PC6608-250MG
APOSPC6608-1GEA 1250 EUR
APOSPC6608-1G APOSPC6608-250MG
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₇FO
Molecular Weight: 78,085 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763597
CAS-Nummer: 876747-18-1
UN: 1987
ADR: 3,III