(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6609-1G PC6609-250MG
APOSPC6609-1GEA 1250 EUR
APOSPC6609-1G APOSPC6609-250MG
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₇FO
Molecular Weight: 78,085 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176609
CAS-Nummer: 877822-87-2
UN: 1987
ADR: 3,III