2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Phenoxy-1,1,1-trifluoroethane
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 455 EUR
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,136 g/mol
Siedepunkt: 55…58 °C (10 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193045
CAS-Nummer: 17351-95-0