1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)-1-hydroxypropane, α-Ethyl-4-fluorobenzyl alcohol
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 126 EUR
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁FO
Siedepunkt: 116 °C (17 mm Hg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021912
CAS-Nummer: 701-47-3