5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Oxo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)pent-2-ene, 4,4-Bis(trifluoromethyl)but-3-en-2-one

PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 114 EUR
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one
Formel: C₆H₄F₆O
Molecular Weight: 206,086 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (135 mm Hg)
Dichte: 1,4102 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09763630
CAS-Nummer: 1422-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR