4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 0 EUR
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Siedepunkt: 70…73 °C (3 mm Hg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077608
CAS-Nummer: 62149-35-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR