2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC6679-1G
PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA
147
EUR
APOSPC6679-1G
APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09942728 CAS-Nummer: 218610-57-2 |