2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6701-1G
PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA
72.7
EUR
APOSPC6701-1G
APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel:
C₁₂H₁₀FNOS Molecular Weight: 235,277 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179905 CAS-Nummer: 306935-10-4 |