Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate, 3-Amino-2-(methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
PC6719-1G PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA 123 EUR
APOSPC6719-1G APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Molecular Weight: 301.284 g/mol
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00832742
CAS-Nummer: 256353-38-5