[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6741-100MG
PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA
198
EUR
APOSPC6741-100MG
APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Formel:
C₂₀H₂₄F₂Ti Molecular Weight: 350,268 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863622 CAS-Nummer: 178177-04-3 UN: 1759 ADR: 8,II |