4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 379 EUR
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129959
CAS-Nummer: 101156-31-4