Phenyl trifluorovinyl ether

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: [(Trifluorovinyl)oxy]benzene

PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 286 EUR
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 134…134,5 °C
Schmelzpunkt: –23,5…–22 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10567162
CAS-Nummer: 772-53-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR