1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6813-1G PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA 335 EUR
APOSPC6813-1G APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Formel: C₅HF₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784216
CAS-Nummer: 1892-03-1