3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Iodo-4H-tetrafluorobenzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-iodobenzene, 1,2,4,5-Tetrafluoro-3-iodobenzene, 4-Iodo-1H-tetrafluorobenzene

PC6815-1G PC6815-250MG
APOSPC6815-1GEA 546 EUR
APOSPC6815-1G APOSPC6815-250MG
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Formel: C₆HF₄I
Molecular Weight: 275,97 g/mol
Dichte: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09763612
CAS-Nummer: 5243-24-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR