2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2,3,5-trifluorobenzene
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 140 EUR
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
Molecular Weight: 166.528 g/mol
Siedepunkt: 123 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070763
CAS-Nummer: 2367-77-3
UN: 1993
ADR: 3 III