2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Acetoxy-2-bromo-1,1,1-trifluoropropane
PC6832-10G
PC6832-1G
PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA
524
EUR
APOSPC6832-10G
APOSPC6832-1G
APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Formel:
C₅H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 234,999 g/mol Siedepunkt: 68 °C (100 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09763643 CAS-Nummer: 383-68-6 |